2-Aminoimidazole hemisulphate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
368860025
368860100
ACRO368860025EA
2860
CZK
ACRO368860025
ACRO368860100
2-Aminoimidazole hemisulphate 98+%
2-Aminoimidazole hemisulphate
Vzorec:
C₆H₁₂N₆O₄S MW: 264.26 g/mol Bod tání: 270 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013162 CAS číslo: 1450-93-7 EINECS: 215-918-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...