Tisk…
1-Methyl-2-vinylpyridinium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
69701-100MG 69701-500MG
SIAL69701-100MGEA 0 CZK
SIAL69701-100MG SIAL69701-500MG
1-Methyl-2-vinylpyridinium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-vinylpyridinium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₉H₁₀F₃NO₃S
MDL Number: MFCD00210068
CAS číslo: 339530-78-8