Tisk…
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H35114.MD H35114.03
H35114.MDEA 0 CZK
H35114.MD H35114.03
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine 95%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132.17 g/mol
Bod varu: 148 °C (20 mmHg)
Bod tání: 39…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02251330
CAS číslo: 934-37-2