Tisk…
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33234.03 H33234.06
H33234.03EA 851 CZK
H33234.03 H33234.06
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663807
CAS číslo: 6188-25-6