5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H33240.03
H33240.09
H33240.03EA
2060
CZK
H33240.03
H33240.09
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Purity: 97+%
CAS No.: 69214-09-1
Molecular Formula: C7H5BrN2
Formula Weight: 197.03
Melting Point: 61-64°
MDL No.: MFCD08275698
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ Bod tání: 61…64 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08275698 CAS číslo: 69214-09-1 |