1-Vinylimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Vinyl-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
235466-100G
235466-25G
SIAL235466-100GEA
1440
CZK
SIAL235466-100G
SIAL235466-25G
1-Vinylimidazole, Sigma-Aldrich®
1-Vinylimidazole
Vzorec:
C₅H₆N₂ |
MDL Number:
MFCD00005297 CAS číslo: 1072-63-5 EINECS: 214-012-0 |