Tisk…
1-Vinylimidazole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Vinyl-1H-imidazole
L16174.14 L16174.22
L16174.14EA 834 CZK
L16174.14 L16174.22
1-Vinylimidazole ≥99%
1-Vinylimidazole
Purity: 99% CAS No.: 1072-63-5 Molecular Formula: C5H6N2 Formula Weight: 94.12 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.5315 Melting Point: -50° Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 105321 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00005297
Vzorec: C₅H₆N₂
Bod varu: 192…194 °C
Bod tání: < –50 °C
Hustota: 1,038
Bod vzplanutí: 84 °C (183 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005297
CAS číslo: 1072-63-5
EINECS: 214-012-0
UN: 3267
ADR: 8,III