Tisk…
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Chloromethylen-N,N-Dimethyl Ammonium Chloride
295770250 295770050
ACRO295770250EA 4200 CZK
ACRO295770250 ACRO295770050
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride 96%
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Vzorec: C₃H₇Cl₂N
MW: 128,00 g/mol
Bod tání: 139 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011868
CAS číslo: 3724-43-4
EINECS: 425-970-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 95 to 105 %