Tisk…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,4-Cyclohexanedione monoethylene acetal, 1,4-Cyclohexanedione monoethylene ketal
M-Clarity™ quality level = MQ100
274879-100G 274879-25G 274879-5G
SIAL274879-100GEA 16740 CZK
SIAL274879-100G SIAL274879-25G SIAL274879-5G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one, Sigma-Aldrich®
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Vzorec: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
MDL Number: MFCD00010214
CAS číslo: 4746-97-8