Tisk…
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
235640250 235641000
ACRO235640250EA 2460 CZK
ACRO235640250 ACRO235641000
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Vzorec: C₈H₁₂O₃
Bod tání: 74…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010214
CAS číslo: 4746-97-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %