Tisk…
1-Pyrenebutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
257354-1G 257354-5G
SIAL257354-1GEA 3000 CZK
SIAL257354-1G SIAL257354-5G
1-Pyrenebutyric acid, Sigma-Aldrich®
1-Pyrenebutyric acid
Vzorec: C₂₀H₁₆O₂
MDL Number: MFCD00004141
CAS číslo: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7