Tisk…
1-Pyrenebutyric acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A17760.06 A17760.03
A17760.06EA 5560 CZK
A17760.06 A17760.03
1-Pyrenebutyric acid ≥97%
1-Pyrenebutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 3443-45-6 Molecular Formula: C20H16O2 Formula Weight: 288.35 Melting Point: 184-186° Beilstein Reference: 2140554
Vzorec: C₂₀H₁₆O₂
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004141
CAS číslo: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7