Tisk…
1-Pyrenebutyric acid 97+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
418510050 418510010
ACRO418510050EA 7540 CZK
ACRO418510050 ACRO418510010
1-Pyrenebutyric acid 97+%
1-Pyrenebutyric acid
Vzorec: C₂₀H₁₆O₂
Bod tání: 185…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004141
CAS číslo: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
HPLC ≥97.0 %