Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(R)-2-((Benzyloxy)methyl)oxirane
L13980.03
L13980.06
L13980.03EA
1540
CZK
L13980.03
L13980.06
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether ≥98%
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether
Purity: 98+%
CAS No.: 14618-80-5
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,20 g/mol Bod varu: 130 °C (0,1 mmHg) Hustota: 1,072 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00068409 CAS číslo: 14618-80-5 |