Tisk…
VWR®, Štítky, kulaté
Dodavatel: VWR Collection
817-5002EA 1900 CZK
817-5002 817-5004 817-5009 817-5018 817-5022 817-5021
VWR®, Štítky, kulaté
Štítky
Tyto etiketové tečky jsou vyrobeny z chemicky inertního polyesteru s jedinečným adhezivem vytvořeným pro přilnutí k laboratornímu sklu a plastu.
  • vydržely teploty v rozsahu od –196 až do +121 °C
  • není nutné laminovat
  • vhodné pro použití na zkumavky, stojánky a krabičky
Štítky VWR® jsou ideální pro všechny kryostoráže a lze je také použít ve většině inkubátorů.