Tisk…
Centrifugy, bioprocesní chlazené, podlahové, Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX™
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Sorvall™
521-1979EA 0 CZK
521-1979 521-2684 521-2683 521-1980
Centrifugy, bioprocesní chlazené, podlahové, Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX™
Centrifugy Centrifugy na zemi stojící
Tyto odstředivky pro biologické zpracování nabízejí výjimečný výkon a velké kapacity až 4 nebo 6 litrů, aby vyhovovaly vyvíjejícím se aplikačním potřebám výrobních zařízení. Ideální pro biologické zpracování a objevování léků.
  • automatická identifikace ID rotoru: rotor je okamžitě po zasazení do komory rozpoznán, specifikace rotoru jsou okamžitě nahrány do parametrů centrifugy
  • výměna rotoru pomocí funkce Auto-lock bezpečná a rychlá výměna rotoru pouhým stiskem tlačítka během 3 sekund
  • dotykové rozhraní: snadné nastavení všech funkcí pomocí velkého, jasného interaktivního displeje
  • knihovna pro až 99 programů, integrované počítadlo rotoru pro změny protokolů
  • sledování a ovládání v reálném čase pomocí aplikace Thermo Scientific ™ Centri-Vue ™ (nutné mobilní zařízení)
  • lehké rotory s úchyty pro snadnější a bezpečnější zvedání a přenášení
  • tichý výkon (<59 dBA) zajišťuje bezpečné a příjemné pracovní prostředí
  • dveře odstředivky lze zcela automaticky otevřít pomocí lišty, která je umístěna na přední straně odstředivky
  • zařízení není nutné připevňovat napevno k podlaze: snadná instalace a přemístění v rámci pracoviště
  • volitelný HEPA filtr poskytuje dodatečnou úroveň bezpečnosti v případě rozbití zkumavek nebo láhví (pouze Sorvall LYNX 6000)
Rotory Thermo Scientific Fiberlite LEX: Lehké, velice odolné vůči korozi a opotřebení, 15letá záruka.
Správa dat dle GMP/GLP: integrovaný záznamník uživatelů, podmínek provozu a chybových hlášení, data lze stáhnout pomocí USB nebo ethernetového připojení; ochrana heslem
Informace pro objednávání: Centrifugy jsou dodávány bez rotorů, ty je nutno objednat zvlášť.