Tisk…
Odměrné válce, vysoká forma, třída B, borosilikátové sklo
Dodavatel: Kavalier
632432150923 632432151546 632432150718 632432150819 632432151125 632432151130 632432151444
KAVA632432150923EA 0 CZK
KAVA632432150923 KAVA632432151546 VTRB632432150718 VTRB632432150819 VTRB632432151125 KAVA632432151130 VTRB632432151444
Odměrné válce, vysoká forma, třída B, borosilikátové sklo
Válce Válce odměrné
Borosilikátové sklo 3.3, vysoká forma, třída B.
  • šestihranná patka, s výlevkou
  • hnědá graduace