Tisk…
Válce odměrné se zátkou
Dodavatel: Kavalier
632432630019 632432211125 632432211546 632432210819 632432630018 632432630038 632432630046
KAVA632432630019EA 0 CZK
KAVA632432630019 KAVA632432211125 KAVA632432211546 VTRB632432210819 VTRB632432630018 VTRB632432630038 VTRB632432630046
Válce odměrné se zátkou
Válce Válce odměrné
Borosilikátové sklo 3,3, třída A.
  • Šestihranná skleněná základna
  • Modré promoce
  • K dispozici se skleněnou nebo plastovou zátkou
Certifikace: DIN EN ISO 4788