Tisk…
1,4-Diethynylbenzene 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: p-Diethynylbenzene, 1,4-Diethylnylbenzene
391550050 391550010
ACRO391550050EA 6070 CZK
ACRO391550050 ACRO391550010
1,4-Diethynylbenzene 95%
1,4-Diethynylbenzene
Vzorec: C₁₀H₆
MW: 126.16
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00078375
CAS číslo: 935-14-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to orange to brown Crystalline powder, crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 96 °C
GC ≥94 %