Tisk…

Oxid chromový

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30137CP0G0500 30137CP0G10001 30137CP0G1000
LACH30137CP0G0500EA 0 CZK
LACH30137CP0G0500 LACH30137CP0G10001 LACH30137CP0G1000
Oxid chromový
Oxid chromový
Vzorec: CrO₃
Bod tání: 195 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010952
CAS číslo: 1333-82-0
EINECS: 215-607-8
UN: 1463
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119458868-17
Merck Index: 13,02256

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR