Tisk…

Oxid chromitý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: Chromic oxide

30136CP0G0100 30136CP0G05001
LACH30136CP0G0100EA 0 CZK
LACH30136CP0G0100 LACH30136CP0G05001
Oxid chromitý
Oxid chromitý
Vzorec: Cr₂O₃
Bod varu: 4000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2435 °C
Hustota: 5,22 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010949
CAS číslo: 1308-38-9
EINECS: 215-160-9
Merck Index: 13,02247

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR