Tisk…

Oxid zinečnatý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide

30150AP0G0500 30150AP0G1000
LACH30150AP0G0500EA 432 CZK
LACH30150AP0G0500 LACH30150AP0G1000
Oxid zinečnatý
Zinc oxide
Vzorec: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Hustota: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011300
CAS číslo: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR