Tisk…

Dusičnan stříbrný

Dodavatel: MACH
Nebezpečí

30042AP0G0100 30042AP0G0250 30042AP0G0025 30042AP0G0050 30042AP0G0250 30042AP0G05001 30042AP0G0100
MACH30042AP0G0100EA 0 CZK
MACH30042AP0G0100 MACH30042AP0G0250 LACH30042AP0G0025 LACH30042AP0G0050 LACH30042AP0G0250 LACH30042AP0G05001 LACH30042AP0G0100
Dusičnan stříbrný
Dusičnan stříbrný
Vzorec: AgNO₃
Bod varu: 444 °C (1013 hPa)
Bod tání: 210 °C
Hustota: 4,35 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003414
CAS číslo: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1493
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR