Tisk…

Dusičnan amonný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

30025AP0G0500 30025AP0G1000
LACH30025AP0G0500EA 353 CZK
LACH30025AP0G0500 LACH30025AP0G1000
Dusičnan amonný
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
MW: 80.04
Bod varu: 230
Bod tání: 169
Hustota: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011425
CAS číslo: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR