Tisk…
Silikagel
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Synonyms: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
30139AP0G0100 30139AP0G0500
LACH30139AP0G0100EA 0 CZK
LACH30139AP0G0100 LACH30139AP0G0500
Silikagel
Silicon dioxide
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
Bod varu: 2230
Bod tání: 1719
Hustota: 2.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,08493