Kyselina sírová 96% 96
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
10055H96M2500
10055H96M5000
10055H96M1000
LACH10055H96M2500EA
0
CZK
LACH10055H96M2500
LACH10055H96M5000
LACH10055H96M1000
Kyselina sírová 96% 96
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ MW: 98.08 Bod varu: ∼335 °C (1013 hPa) Bod tání: 10.38 Hustota: 1.84 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS číslo: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...