Tisk…

Kyselina sírová 96% 96

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

10055C96G1000 10055C96M1000 10055-C96-M
LACH10055C96G1000EA 0 CZK
LACH10055C96G1000 LACH10055C96M1000 LACH10055-C96-M
Kyselina sírová 96% 96
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: ∼335 °C (1013 hPa)
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8 II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR