Kyselina sírová 96% ≥96%
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
10055A96M2500
10055A96M5000
10055A96M1000
LACH10055A96M2500EA
609
CZK
LACH10055A96M2500
LACH10055A96M5000
LACH10055A96M1000
Kyselina sírová 96% ≥96%
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Bod varu: ∼335 °C (1013 hPa) Bod tání: 3 °C Hustota: 1,84 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS číslo: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Merck Index: 14,08974 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...