Tisk…

Síran sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

30187AP0G0500 30187AP0G1000
LACH30187AP0G0500EA 195 CZK
LACH30187AP0G0500 LACH30187AP0G1000
Síran sodný
Síran sodný
Vzorec: Na₂SO₄
Bod varu: 1429 °C (1013 hPa)
Bod tání: 888 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003504
CAS číslo: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR