Tisk…

Sulfit sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

30195AP0G0500 30195AP0G0100 30195AP0G1000
LACH30195AP0G0500EA 189 CZK
LACH30195AP0G0500 LACH30195AP0G0100 LACH30195AP0G1000
Sulfit sodný
Sulfit sodný
Vzorec: Na₂SO₃
Bod tání: > 500 °C
Hustota: 2,63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003503
CAS číslo: 7757-83-7
EINECS: 231-821-4
REACH: 01-2119537420-49
Merck Index: 13,08757

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR