Tisk…

Disulfid dvojsodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30024CP0G1000 30024-CP0-G
LACH30024CP0G1000EA 220 CZK
LACH30024CP0G1000 LACH30024-CP0-G
Disulfid dvojsodný
Disulfid dvojsodný
Vzorec: Na₂S₂O₅
Bod tání: 150 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167602
CAS číslo: 7681-57-4
EINECS: 231-673-0
REACH: 01-2119531326-45
Merck Index: 12,08784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=110c9b08e7e977eb8c8a9a97bee16470ca9699c5&vid=004a574d6ed7e27d7cc82336f2179f23453618d0&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR