Tisk…

Thiosíran sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate

30205CP0G0500 30205CP0G1000 30205-CP0-G
LACH30205CP0G0500EA 0 CZK
LACH30205CP0G0500 LACH30205CP0G1000 LACH30205-CP0-G
Thiosíran sodný
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
MW: 158.11
Bod varu: 100
Bod tání: 48
Hustota: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003499
CAS číslo: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR