Tisk…
Hydroxid sodný, white pearls ACS, ISO for analysis
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
10006AP2G1000 10006AP250001 10006AP2K0000
LACH10006AP2G1000EA 310 CZK
LACH10006AP2G1000 LACH10006AP250001 LACH10006AP2K0000
Hydroxid sodný, white pearls ACS, ISO for analysis
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: 1390 °C (1013 hPa)
Bod tání: 323 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627