Tisk…
Hydroxid sodný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
10006AP1G0500 10006AP1G1000
LACH10006AP1G0500EA 0 CZK
LACH10006AP1G0500 MACH10006AP1G1000
Hydroxid sodný
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Bod varu: 1390 °C (1013 hPa)
Bod tání: 323 °C
Hustota: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627