Tisk…

Hydroxid hlinitý G.R.

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Hydrargillite, Aluminum hydroxide

10004AP0G0500 10004AP0G1000
LACH10004AP0G0500EA 252 CZK
LACH10004AP0G0500 LACH10004AP0G1000
Hydroxid hlinitý G.R.
Hydroxid hlinitý

Solubility: insoluble in water
Use: preparation of other aluminium compounds, adsorbent, emulsifying agent
Apperance: white powder

Vzorec: Al(OH)₃
Bod varu: 924 °C (1013 hPa)
Bod tání: 300 °C
Hustota: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003420
CAS číslo: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Iron (Fe) max. 0.01 %
Sulfates (SO4) max. 0.02 %
Appearance White powder
Al2O3 63 - 67 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR