Tisk…

Dusičnan sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

30040CP0G0500 30040CP0G1000
LACH30040CP0G0500EA 0 CZK
LACH30040CP0G0500 LACH30040CP0G1000
Dusičnan sodný
Dusičnan sodný
Vzorec: NaNO₃
Bod varu: 380 °C (1013 hPa)
Bod tání: 308 °C
Hustota: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011119
CAS číslo: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1,III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR