Dusičnan sodný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Varování
|
30040AP0G0500
30040AP0G1000
LACH30040AP0G0500EA
298
CZK
LACH30040AP0G0500
LACH30040AP0G1000
Dusičnan sodný
Dusičnan sodný
Vzorec:
NaNO₃ MW: 84.99 Bod varu: 380 Bod tání: 308 Hustota: 2.26 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011119 CAS číslo: 7631-99-4 EINECS: 231-554-3 UN: 1498 ADR: 5.1 III REACH: 01-2119488221-41 Merck Index: 13,08720 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...