Tisk…

Dusičnan draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Nitrate of Potash

30029AP0G0500 30029AP0G0100 30029AP0G1000
LACH30029AP0G0500EA 424 CZK
LACH30029AP0G0500 LACH30029AP0G0100 LACH30029AP0G1000
Dusičnan draselný
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
MW: 101.1
Bod tání: 334
Hustota: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011409
CAS číslo: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR