Tisk…

Dusitan sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Diazotizing salts

30046CP0G1000 30046CP0G0500
LACH30046CP0G1000EA 378 CZK
LACH30046CP0G1000 LACH30046CP0G0500
Dusitan sodný
Dusitan sodný
Vzorec: NaNO₂
MW: 69
Bod varu: 320
Bod tání: 284
Hustota: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011118
CAS číslo: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR