Tisk…

Dusitan draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30045AP0G1000 30045AP0G0500
LACH30045AP0G1000EA 0 CZK
LACH30045AP0G1000 LACH30045AP0G0500
Dusitan draselný
Dusitan draselný
Vzorec: KNO₂
Bod tání: 387 °C
Hustota: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011408
CAS číslo: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
UN: 1488
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07734

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR