Tisk…
Manganistan draselný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30123CP0G1000 30123CP0G0250 30123CP0G0500
LACH30123CP0G1000EA 0 CZK
LACH30123CP0G1000 LACH30123CP0G0250 LACH30123CP0G0500
Manganistan draselný
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Bod tání: > 240 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824