Tisk…

Jodistan sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30493 30493_S
LACH30493EA 0 CZK
LACH30493 LACH30493_S
Jodistan sodný
Jodistan sodný
Vzorec: NaIO₄
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 175 °C
Hustota: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003534
CAS číslo: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR