Tisk…

Jodid sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril

30117AP0G0500 30117AP0G0100
LACH30117AP0G0500EA 2760 CZK
LACH30117AP0G0500 LACH30117AP0G0100
Jodid sodný
Jodid sodný
Vzorec: NaI
Bod varu: 1300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 662 °C
Hustota: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003532
CAS číslo: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR