Tisk…

Jodid draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

30115AP0G01001 30115AP0G02501 30115AP0G0500 30115AP0G1000
LACH30115AP0G01001EA 680 CZK
LACH30115AP0G01001 LACH30115AP0G02501 LACH30115AP0G0500 LACH30115AP0G1000
Jodid draselný
Jodid draselný
Vzorec: Kl
Bod varu: 1330 °C (1013 hPa)
Bod tání: 686 °C
Hustota: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011405
CAS číslo: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR