Tisk…

Fluorid sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30049AP0G0250 30049AP0G0500 30049AP0G1000
LACH30049AP0G0250EA 0 CZK
LACH30049AP0G0250 LACH30049AP0G0500 LACH30049AP0G1000
Fluorid sodný
Fluorid sodný
Vzorec: NaF
MW: 41.99
Bod varu: 1700
Bod tání: 993
Hustota: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003524
CAS číslo: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN: 1690
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,08691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR