Tisk…

Fluorid draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30048AP0G0500 30048AP0G1000
LACH30048AP0G0500EA 1290 CZK
LACH30048AP0G0500 LACH30048AP0G1000
Fluorid draselný
Fluorid draselný
Vzorec: KF
MW: 58.1
Bod varu: 1505
Bod tání: 860
Hustota: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011398
CAS číslo: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR