Tisk…

chroman draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30108CP0G0500 30108CP0G0250
LACH30108CP0G0500EA 0 CZK
LACH30108CP0G0500 LACH30108CP0G0250
chroman draselný
chroman draselný
Vzorec: K₂CrO₄
Bod varu: 1000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 985 °C
Hustota: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011368
CAS číslo: 7789-00-6
EINECS: 232-140-5
UN: 3087
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,07784

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR