Dvojchroman draselný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
30020CP0G0250
30020CP0G0500
30020CP0G1000
LACH30020CP0G0250EA
0
CZK
LACH30020CP0G0250
LACH30020CP0G0500
LACH30020CP0G1000
Dvojchroman draselný
Dvojchroman draselný
Vzorec:
K₂Cr₂O₇ MW: 294.18 Bod varu: 500 Bod tání: 398 Hustota: 2.67 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011367 CAS číslo: 7778-50-9 EINECS: 231-906-6 UN: 3087 ADR: 5.1 II REACH: 01-2119454792-32 Merck Index: 12,07790 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...