Tisk…
Dvojchroman draselný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
30020AP0G0100 30020AP0G1000
LACH30020AP0G0100EA 0 CZK
LACH30020AP0G0100 LACH30020AP0G1000
Dvojchroman draselný
Dvojchroman draselný
Vzorec: K₂Cr₂O₇
Bod varu: 500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 398 °C
Hustota: 2,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011367
CAS číslo: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790