Tisk…

Chlorečnan sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30069CP0G1000 30069CP0G05001
LACH30069CP0G1000EA 0 CZK
LACH30069CP0G1000 LACH30069CP0G05001
Chlorečnan sodný
Chlorečnan sodný
Vzorec: ClNaO₃
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 260 °C
Hustota: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003479
CAS číslo: 7775-09-9
EINECS: 231-887-4
UN: 1495
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119474389-23
Merck Index: 13,08670

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR